Merck
ENAH93E74624
Enamine
5,6,7,8-tetrahydro-2,6-naphthyridine-1-carboxylic acid dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
251.11
MDL番号:
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydro-2,6-naphthyridine-1-carboxylic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10N2O2.2ClH/c12-9(13)8-7-2-3-10-5-6(7)1-4-11-8;;/h1,4,10H,2-3,5H2,(H,12,13);2*1H
InChI Key
NFMLVUSJYNWYQJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667633
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667633