Merck
ENAH93E74609
Enamine
6-methyl-5,6-dihydro-2H-pyran-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
112.13
MDL番号:
Iupac Name
6-methyl-5,6-dihydro-2H-pyran-2-one
Inchi Code
1S/C6H8O2/c1-5-3-2-4-6(7)8-5/h2,4-5H,3H2,1H3
InChI Key
DYNKRGCMLGUEMN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7597993
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7597993
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)