Merck
ENAH93E743F1
Enamine
2-amino-3-methyl-2-(propan-2-yl)butanoic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.69
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-2-isopropyl-3-methylbutanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO2.ClH/c1-5(2)8(9,6(3)4)7(10)11;/h5-6H,9H2,1-4H3,(H,10,11);1H
InChI Key
DMOUFWAGRAPVIM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7848397
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7848397
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)