Merck
ENAH93E7424F
Enamine
1-cyclohexyl-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.22
MDL番号:
mp
79-80
Iupac Name
1-cyclohexyl-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H13N3O/c13-7-8-6-12(11-10-8)9-4-2-1-3-5-9/h6-7,9H,1-5H2
InChI Key
OORXWBXACGLQRP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3017992
Melting Point
79-80
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3017992
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)