Merck
ENAH93E74226
Enamine
5-ethynyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-5-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
156.18
MDL番号:
Iupac Name
5-ethynyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-5-ol
Inchi Code
1S/C8H12O3/c1-4-8(9)5-10-7(2,3)11-6-8/h1,9H,5-6H2,2-3H3
InChI Key
RYTFMCWZYVTDLM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7563293
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7563293
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)