Merck
ENAH93E74216
Enamine
tert-butyl N-[(1s,3s)-3-(1-fluoro-2-hydroxyethyl)cyclobutyl]carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.28
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl ((1s,3s)-3-(1-fluoro-2-hydroxyethyl)cyclobutyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H20FNO3/c1-11(2,3)16-10(15)13-8-4-7(5-8)9(12)6-14/h7-9,14H,4-6H2,1-3H3,(H,13,15)/t7-,8+,9?
InChI Key
BCCWKYXPNRVVQF-JVHMLUBASA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667629
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667629
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)