Merck
ENAH93E74204
Enamine
2-fluoro-3-methylbut-2-en-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
104.12
MDL番号:
Iupac Name
2-fluoro-3-methylbut-2-en-1-ol
Inchi Code
1S/C5H9FO/c1-4(2)5(6)3-7/h7H,3H2,1-2H3
InChI Key
JPTSQZOXYWIQIW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7183630
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7183630
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)