Merck
ENAH93E741D2
Enamine
3-(4-bromothiophen-3-yl)azetidin-3-ol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
270.58
MDL番号:
Iupac Name
3-(4-bromothiophen-3-yl)azetidin-3-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8BrNOS.ClH/c8-6-2-11-1-5(6)7(10)3-9-4-7;/h1-2,9-10H,3-4H2;1H
InChI Key
ZYOXXHRPYYRWGV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26623827
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26623827
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)