Merck
ENAH93E741CF
Enamine
1-[2-hydroxy-6-(pyrrolidin-1-yl)phenyl]ethan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.26
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-hydroxy-6-(pyrrolidin-1-yl)phenyl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C12H15NO2/c1-9(14)12-10(5-4-6-11(12)15)13-7-2-3-8-13/h4-6,15H,2-3,7-8H2,1H3
InChI Key
ANURFMMWJJNPJI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9797049
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9797049
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)