Merck
ENAH93E7412D
Enamine
(1-cyclohexyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.25
MDL番号:
Iupac Name
(1-cyclohexyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Inchi Code
1S/C10H16N2O/c13-8-9-6-11-12(7-9)10-4-2-1-3-5-10/h6-7,10,13H,1-5,8H2
InChI Key
IBLLNQHWRBVLKD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2575821
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2575821
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)