Merck
ENAH93E74104
Enamine
5,5-dimethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.26
MDL番号:
mp
93-94
Iupac Name
5,5-dimethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-ol
Inchi Code
1S/C12H16O/c1-12(2)7-3-4-9-8-10(13)5-6-11(9)12/h5-6,8,13H,3-4,7H2,1-2H3
InChI Key
JKROICWEDYNFMA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8236322
Melting Point
93-94
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8236322
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)