Merck
ENAH93E740F4
Enamine
2-(4-bromophenyl)pent-4-en-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.13
MDL番号:
Iupac Name
2-(4-bromophenyl)pent-4-en-2-ol
Inchi Code
1S/C11H13BrO/c1-3-8-11(2,13)9-4-6-10(12)7-5-9/h3-7,13H,1,8H2,2H3
InChI Key
NSJCWZRCICHXDA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5597162
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5597162