Merck
ENAH93E74088
Enamine
3-(4-aminophenyl)phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.23
MDL番号:
mp
165-167
Iupac Name
4'-amino[1,1'-biphenyl]-3-ol
Inchi Code
1S/C12H11NO/c13-11-6-4-9(5-7-11)10-2-1-3-12(14)8-10/h1-8,14H,13H2
InChI Key
QYWZHZKOIPJCKM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2598561
Melting Point
165-167
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2598561
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)