Merck
ENAH93E7402C
Enamine
5-chloro-2-fluoro-4-methylphenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
160.58
MDL番号:
Iupac Name
5-chloro-2-fluoro-4-methylphenol
Inchi Code
1S/C7H6ClFO/c1-4-2-6(9)7(10)3-5(4)8/h2-3,10H,1H3
InChI Key
MFRDDJNNRQVJHD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7021330
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7021330
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)