Merck
ENAH93E73FD3
Enamine
6-(aminomethyl)spiro[3.3]heptan-1-ol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.67
MDL番号:
Iupac Name
6-(aminomethyl)spiro[3.3]heptan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c9-5-6-3-8(4-6)2-1-7(8)10;/h6-7,10H,1-5,9H2;1H
InChI Key
JFEDQQDIZRLUGE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26621534
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26621534