Merck
ENAH93E73F49
Enamine
but-3-yn-1-yl trifluoromethanesulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
202.15
MDL番号:
Iupac Name
but-3-yn-1-yl trifluoromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C5H5F3O3S/c1-2-3-4-11-12(9,10)5(6,7)8/h1H,3-4H2
InChI Key
XFVIATXXUXJZDN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138070
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)