Merck
ENAH93E73F45
Enamine
6-bromohex-2-yne
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.04
MDL番号:
Iupac Name
6-bromo-2-hexyne
Inchi Code
1S/C6H9Br/c1-2-3-4-5-6-7/h4-6H2,1H3
InChI Key
SRGQSRAWFLVYQN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2964831