Merck
ENAH93E73F43
Enamine
1-(2-chloro-5-fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
184.6
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-chloro-5-fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol
Inchi Code
1S/C9H6ClFO/c1-2-9(12)7-5-6(11)3-4-8(7)10/h1,3-5,9,12H
InChI Key
CHHRDKDJIKCAKK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2617631
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2617631