Merck
ENAH93E73EF5
Enamine
2-amino-3-(2-fluoropyridin-3-yl)propan-1-ol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.65
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-3-(2-fluoropyridin-3-yl)propan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H11FN2O.ClH/c9-8-6(2-1-3-11-8)4-7(10)5-12;/h1-3,7,12H,4-5,10H2;1H
InChI Key
RJTCVPGNGVTZSD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26678833
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26678833
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)