Merck
ENAH908237C3
Enamine
6-methoxy-2,3-dihydro-1H-indene-5-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
246.71
MDL番号:
mp
75-77
Iupac Name
6-methoxy-5-indanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H11ClO3S/c1-14-9-5-7-3-2-4-8(7)6-10(9)15(11,12)13/h5-6H,2-4H2,1H3
InChI Key
SJOLEHYHMOBNIB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-276151
Melting Point
75-77
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-276151