Merck
ENAH90823700
Enamine
2-[(methylamino)methyl]-1lambda6-thiolane-1,1-dione hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.7
MDL番号:
Iupac Name
2-((methylamino)methyl)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO2S.ClH/c1-7-5-6-3-2-4-10(6,8)9;/h6-7H,2-5H2,1H3;1H
InChI Key
OLXRPJSYBYSANA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7542465
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7542465
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)