Merck
ENAH9082366B
Enamine
6-(difluoromethyl)-2-azaspiro[3.3]heptane hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.63
MDL番号:
Iupac Name
6-(difluoromethyl)-2-azaspiro[3.3]heptane hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11F2N.ClH/c8-6(9)5-1-7(2-5)3-10-4-7;/h5-6,10H,1-4H2;1H
InChI Key
WVIDWGOGKOVXPX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7550793
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7550793