Merck
ENAH908235F6
Enamine
4-[(3R)-3-aminopyrrolidin-1-yl]-5,6-dimethylpyrimidine-2-carboxamide dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
308.21
MDL番号:
Iupac Name
(R)-4-(3-aminopyrrolidin-1-yl)-5,6-dimethylpyrimidine-2-carboxamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H17N5O.2ClH/c1-6-7(2)14-10(9(13)17)15-11(6)16-4-3-8(12)5-16;;/h8H,3-5,12H2,1-2H3,(H2,13,17);2*1H/t8-;;/m1../s1
InChI Key
ZRMAYAXJYVWGRH-YCBDHFTFSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7437987
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7437987