Merck
ENAH908235F5
Enamine
[3-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)cyclobutyl]methanamine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.12
MDL番号:
Iupac Name
(3-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)cyclobutyl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12N4.2ClH/c8-5-6-3-7(4-6)11-2-1-9-10-11;;/h1-2,6-7H,3-5,8H2;2*1H
InChI Key
ZAMKBSDBBREDHF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492233
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492233