Merck
ENAH908235DF
Enamine
4-(1,1-difluoroethyl)aniline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.62
MDL番号:
mp
157-159
Iupac Name
4-(1,1-difluoroethyl)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9F2N.ClH/c1-8(9,10)6-2-4-7(11)5-3-6;/h2-5H,11H2,1H3;1H
InChI Key
VIJDABDKIICFBS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7471940
Melting Point
157-159
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7471940