Merck
ENAH908235C3
Enamine
(octahydropentalen-2-yl)methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.7
MDL番号:
Iupac Name
(octahydropentalen-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17N.ClH/c10-6-7-4-8-2-1-3-9(8)5-7;/h7-9H,1-6,10H2;1H
InChI Key
LBFNXMYUMMXCSC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7493964
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7493964