Merck
ENAH9082352E
Enamine
(3-methyl-1-benzothiophen-2-yl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.27
MDL番号:
Iupac Name
(3-methyl-1-benzothien-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C10H11NS/c1-7-8-4-2-3-5-9(8)12-10(7)6-11/h2-5H,6,11H2,1H3
InChI Key
NAAULBFSKFRTTH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1242043
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1242043