Merck
ENAH908234D7
Enamine
5-azaspiro[3.4]octane-5-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
154.21
MDL番号:
Iupac Name
5-azaspiro[3.4]octane-5-carboxamide
Inchi Code
1S/C8H14N2O/c9-7(11)10-6-2-5-8(10)3-1-4-8/h1-6H2,(H2,9,11)
InChI Key
ULVBYRZOAJVDDR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2979589
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2979589
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)