Merck
ENAH908234CA
Enamine
[(4,4-difluorocyclohexyl)methyl]urea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.21
MDL番号:
Iupac Name
1-((4,4-difluorocyclohexyl)methyl)urea
Inchi Code
1S/C8H14F2N2O/c9-8(10)3-1-6(2-4-8)5-12-7(11)13/h6H,1-5H2,(H3,11,12,13)
InChI Key
UXLYOZIDNBUWLX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3075382
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3075382
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)