Merck
ENAH908233B3
Enamine
1-ethenyl-2,5-dihydro-1H-1lambda5-phosphol-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
128.11
MDL番号:
Iupac Name
1-vinyl-2,5-dihydrophosphole 1-oxide
Inchi Code
1S/C6H9OP/c1-2-8(7)5-3-4-6-8/h2-4H,1,5-6H2
InChI Key
PHDYGZFSVKMMRD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445721
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445721
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)