Merck
ENAH90823385
Enamine
1,3-dihydrospiro[indene-2,3'-pyrrolidine]-1'-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.28
MDL番号:
Iupac Name
1,3-dihydrospiro[indene-2,3'-pyrrolidine]-1'-carboxamide
Inchi Code
1S/C13H16N2O/c14-12(16)15-6-5-13(9-15)7-10-3-1-2-4-11(10)8-13/h1-4H,5-9H2,(H2,14,16)
InChI Key
OSXWNAJQSBNUCK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7535035
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7535035