Merck
ENAH9082335C
Enamine
3-(4-fluorophenyl)azetidine-1-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.21
MDL番号:
Iupac Name
3-(4-fluorophenyl)azetidine-1-carboxamide
Inchi Code
1S/C10H11FN2O/c11-9-3-1-7(2-4-9)8-5-13(6-8)10(12)14/h1-4,8H,5-6H2,(H2,12,14)
InChI Key
XIWWDDUXQIRRDN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7494388
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7494388
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)