Merck
ENAH90823340
Enamine
(3S)-3-benzylmorpholine-4-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.27
MDL番号:
Iupac Name
(S)-3-benzylmorpholine-4-carboxamide
Inchi Code
1S/C12H16N2O2/c13-12(15)14-6-7-16-9-11(14)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9H2,(H2,13,15)/t11-/m0/s1
InChI Key
QGTRPFNNGHSASX-NSHDSACASA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7536309
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7536309