Merck
ENAH908232F7
Enamine
acetic acid; tert-butyl 3-(carbamimidoylmethyl)piperidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
301.39
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 3-(2,2-diaminovinyl)piperidine-1-carboxylate acetate
Inchi Code
1S/C12H23N3O2.C2H4O2/c1-12(2,3)17-11(16)15-6-4-5-9(8-15)7-10(13)14;1-2(3)4/h7,9H,4-6,8,13-14H2,1-3H3;1H3,(H,3,4)
InChI Key
CIZDXMTUIXLAGJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
CC(=O)O
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7541781
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7541781