Merck
ENAH908232B6
Enamine
7-(3-aminopropyl)-5,7-diazaspiro[3.4]octane-6,8-dione hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.7
MDL番号:
Iupac Name
7-(3-aminopropyl)-5,7-diazaspiro[3.4]octane-6,8-dione hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15N3O2.ClH/c10-5-2-6-12-7(13)9(3-1-4-9)11-8(12)14;/h1-6,10H2,(H,11,14);1H
InChI Key
QSKVNDSGDWDCOT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7538891
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7538891