Merck
ENAH90823281
Enamine
2-oxabicyclo[2.2.2]octan-4-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.65
MDL番号:
Iupac Name
2-oxabicyclo[2.2.2]octan-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c8-7-3-1-6(2-4-7)9-5-7;/h6H,1-5,8H2;1H
InChI Key
PDRFHSQRSLBEQG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7541997
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7541997
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)