Merck
ENAH90823280
Enamine
1-(cyclopropylmethyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.67
MDL番号:
Iupac Name
1-(cyclopropylmethyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N.ClH/c9-8(4-1-5-8)6-7-2-3-7;/h7H,1-6,9H2;1H
InChI Key
XJQLAQZDHHVOCT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7542623
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7542623