Merck
ENAH9082314F
Enamine
2-chloro-1-methyl-1H-1,3-benzodiazole-7-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.62
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole-7-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H6ClN3/c1-13-8-6(5-11)3-2-4-7(8)12-9(13)10/h2-4H,1H3
InChI Key
ADVGDHUGPJQQAN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7471816
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7471816
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)