Merck
ENAH9082312A
Enamine
1-(cyanomethyl)cyclopropane-1-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
106.13
MDL番号:
Iupac Name
1-(cyanomethyl)cyclopropane-1-carbonitrile
Inchi Code
1S/C6H6N2/c7-4-3-6(5-8)1-2-6/h1-3H2
InChI Key
ZKDSNUAWDDKJNE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3432096
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3432096
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)