Merck
ENAH90823125
Enamine
1-(2,5-difluorophenyl)cyclopentane-1-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.22
MDL番号:
Iupac Name
1-(2,5-difluorophenyl)cyclopentanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C12H11F2N/c13-9-3-4-11(14)10(7-9)12(8-15)5-1-2-6-12/h3-4,7H,1-2,5-6H2
InChI Key
VZZQYPYLUHXRMK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7549147
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7549147
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)