Merck
ENAH9082310D
Enamine
2-oxa-6-azaspiro[3.4]octane-6-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
156.18
MDL番号:
Iupac Name
2-oxa-6-azaspiro[3.4]octane-6-carboxamide
Inchi Code
1S/C7H12N2O2/c8-6(10)9-2-1-7(3-9)4-11-5-7/h1-5H2,(H2,8,10)
InChI Key
OHSZPWDAUGWKGR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6861084
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6861084