Merck
ENAH908230B6
Enamine
methyl 5-chloro-4-methylthiophene-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.65
MDL番号:
Iupac Name
methyl 5-chloro-4-methylthiophene-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H7ClO2S/c1-4-5(7(9)10-2)3-11-6(4)8/h3H,1-2H3
InChI Key
FRGPZMUVVNASOX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3523387
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3523387
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)