Merck
ENAH90822F87
Enamine
1-(4-amino-2-chlorophenyl)pentan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.69
MDL番号:
Iupac Name
1-(4-amino-2-chlorophenyl)-1-pentanone
Inchi Code
1S/C11H14ClNO/c1-2-3-4-11(14)9-6-5-8(13)7-10(9)12/h5-7H,2-4,13H2,1H3
InChI Key
ZDKXLJGOAZBTIC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2101703
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2101703