Merck
ENAH90822F85
Enamine
methyl 5,5,5-trifluoro-3-oxopentanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
184.11
MDL番号:
Iupac Name
methyl 5,5,5-trifluoro-3-oxopentanoate
Inchi Code
1S/C6H7F3O3/c1-12-5(11)2-4(10)3-6(7,8)9/h2-3H2,1H3
InChI Key
NIQRIYYEIXZIJI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4296270