Merck
ENAH90822EF9
Enamine
tert-butyl 2-(3,5-dioxothiomorpholin-2-yl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
245.3
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 2-(3,5-dioxothiomorpholin-2-yl)acetate
Inchi Code
1S/C10H15NO4S/c1-10(2,3)15-8(13)4-6-9(14)11-7(12)5-16-6/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12,14)
InChI Key
DJKMEKURCWDTDC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6748527
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6748527
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)