Merck
ENAH90822ECC
Enamine
piperazine-1-carbonyl fluoride hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
168.6
MDL番号:
Iupac Name
piperazine-1-carbonyl fluoride hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9FN2O.ClH/c6-5(9)8-3-1-7-2-4-8;/h7H,1-4H2;1H
InChI Key
XAYIGCUJRPCTKN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7542737
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7542737