Merck
ENAH90822EB9
Enamine
bis((oxetan-3-yl)hydrazine); oxalic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
266.25
MDL番号:
Iupac Name
oxetan-3-ylhydrazine hemioxalate
Inchi Code
1S/2C3H8N2O.C2H2O4/c2*4-5-3-1-6-2-3;3-1(4)2(5)6/h2*3,5H,1-2,4H2;(H,3,4)(H,5,6)
InChI Key
NDHRFWPPEFCUQL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
OC(=O)C(=O)O
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7491957
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7491957
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)