Merck
ENAH90822DD8
Enamine
3,3-bis(methoxymethyl)-6-oxabicyclo[3.1.0]hexane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.22
MDL番号:
Iupac Name
3,3-bis(methoxymethyl)-6-oxabicyclo[3.1.0]hexane
Inchi Code
1S/C9H16O3/c1-10-5-9(6-11-2)3-7-8(4-9)12-7/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
VQMQUHNRQLAGPG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736377