Merck
ENAH90822C7F
Enamine
2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrazine-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.16
MDL番号:
Iupac Name
2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrazine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H7N3O2/c1-5-4-6-7(8(12)13)9-2-3-11(6)10-5/h2-4H,1H3,(H,12,13)
InChI Key
XGEXGNSZUVGSHV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7442680
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7442680
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)