Merck
ENAH90822B9C
Enamine
2-phenyl-2-(propan-2-yloxy)propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.26
MDL番号:
mp
57-61
Iupac Name
2-isopropoxy-2-phenylpropanoic acid
Inchi Code
1S/C12H16O3/c1-9(2)15-12(3,11(13)14)10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,1-3H3,(H,13,14)
InChI Key
HXMJLMXLXAMMOC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7542758
Melting Point
57-61
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7542758
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)